Läs mer
Bis(trimetylsilyl)acetylen, 99 %
Produktkod. 10206050 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10206050 10 g Glasflaska 10g
10327270 50 g Glasflaska 50g
15119223 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10206050 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 182010100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14630-40-1 | C8H18Si2 | 170,41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14630-40-1
Molekylformel C8H18Si2
Molekylvikt (g/mol) 170.41
MDL-nummer MFCD00008276
InChI-nyckel ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl acetylene, silane, 1,2-ethynediylbis trimethyl, 1,2-bis trimethylsilyl ethyne, btmsa, 1,2-bis-trimethylsilanyl-ethyne, ethyne-1,2-diylbis trimethylsilane, 2,5-disilahex-3-yne, 2,2,5,5-tetramethyl, trimethyl 2-trimethylsilyl ethynyl silane, silane, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 1,1,1-trimethyl
PubChem CID 84564
IUPAC-namn trimetyl(2-trimetylsilyletynyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(trimethylsilyl)acetylene
Namnnotering 99%
Smältpunkt 21.0°C to 24.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.7500g/mL, 0.75
Kokpunkt 136.0°C to 137.0°C
Flampunkt 2°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3SiC=CSi(CH3)3
Brytningsindex 1.4260 to 1.4280
Kvantitet 10 g
Fieser 05,44; 13,97
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose
Formel vikt 170.41
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(trimethylsilyl)acetylene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.