Läs mer
Bis(trimetylsilyl)acetylen, 99 %
Produktkod. 11443974
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443974 10 g 10g
11453974 50 g 50g
11463974 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443974 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11960.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14630-40-1 | C8H18Si2 | 170,402 g/mol
BTMSA används som startreagens vid syntes av funktionaliserade 4-R-1,2-bis(trimetylsilyl)bensener. Det används också i syntesen av (+)-brasilenyne2 och (β -diketanato)Ag(BTMSA). Bis(trimetylsilyl)acetylen är en ligand som binder till en central metalljon (t.ex. titan) för att skapa ett koordinationskomplex. Ett av dess komplex, permetyltitanocen-bis(trimetylsilyl)acetylen, är en katalysator för huvud-till-svans-dimerisering av 1-alkyner (t.ex. 3-penten-1-yn [P227430]).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
BTMSA används som startreagens vid syntes av funktionaliserade 4-R-1,2-bis(trimetylsilyl)bensener. Det används också i syntesen av (+)-brasilenyne2 och (β -diketanato)Ag(BTMSA). Bis(trimetylsilyl)acetylen är en ligand som binder till en central metalljon (t.ex. titan) för att skapa ett koordinationskomplex. Ett av dess komplex, permetyltitanocen-bis(trimetylsilyl)acetylen, är en katalysator för huvud-till-svans-dimerisering av 1-alkyner (t.ex. 3-penten-1-yn [P227430]).
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Löslig i kloroform och metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvaras inte tillsammans med syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14630-40-1
Molekylformel C8H18Si2
Molekylvikt (g/mol) 170.402
MDL-nummer MFCD00008276
InChI-nyckel ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl acetylene, silane, 1,2-ethynediylbis trimethyl, 1,2-bis trimethylsilyl ethyne, btmsa, 1,2-bis-trimethylsilanyl-ethyne, ethyne-1,2-diylbis trimethylsilane, 2,5-disilahex-3-yne, 2,2,5,5-tetramethyl, trimethyl 2-trimethylsilyl ethynyl silane, silane, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 1,1,1-trimethyl
PubChem CID 84564
IUPAC-namn trimetyl(2-trimetylsilyletynyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (trimethylsilyl)acetylene
Smältpunkt 20 °C till 24 °C
Densitet 0.77
Kokpunkt 134 °C till 136 °C
Flampunkt 2 °C (35 °F)
Linjär formel (CH3)3SiC≡CSi(CH3)3
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 906870
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten. Löslig i kloroform och metanol.
Formel vikt 170.4
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.