Läs mer
Bis(trimetylsilyl)acetylen, TRC
Produktkod. 30337879
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30337879 25 g
1 options
Produktkod. 30337879 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB58868025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(trimethylsilyl)acetylene
CAS 14630-40-1
Molekylformel C8H18Si2
Kvantitet 25 g
Synonym 1,1'-(1,2-Ethynediyl)bis[1,1,1-trimethylsilane, 2,2,5,5-Tetramethyl-2,5-disilahex-3-yne, 1,2-Ethynediylbis[trimethylsilane], 1,2-Bis(trimethylsilanyl)ethyne, 1,2-Bis(trimethylsilyl)acetylene, 1,2-Bis(trimethylsilyl)ethyne, Bis(trimethylsilyl)ethyne
InChI formel InChI=1S/C8H18Si2/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h1-6H3
LEDER C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
IUPAC-namn trimetyl(2-trimetylsilyletynyl)silan
Molekylvikt (g/mol) 170.4
Formel vikt 170.0947