Läs mer
Bis(trimetylsilyl)acetylen, TRC
Produktkod. 30340154
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30340154 2.5 g
1 options
Produktkod. 30340154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5886802.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(trimethylsilyl)acetylene
CAS 14630-40-1
Molekylformel C8H18Si2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1,1'-(1,2-Ethynediyl)bis[1,1,1-trimethylsilane, 2,2,5,5-Tetramethyl-2,5-disilahex-3-yne, 1,2-Ethynediylbis[trimethylsilane], 1,2-Bis(trimethylsilanyl)ethyne, 1,2-Bis(trimethylsilyl)acetylene, 1,2-Bis(trimethylsilyl)ethyne, Bis(trimethylsilyl)ethyne
InChI formel InChI=1S/C8H18Si2/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h1-6H3
LEDER C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
IUPAC-namn trimetyl(2-trimetylsilyletynyl)silan
Molekylvikt (g/mol) 170.4
Formel vikt 170.0947