Läs mer
Bis(trimethylsilyl) malonate, 98%
Produktkod. 10299793 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10299793 10 g Glasflaska 10g
10006293 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10299793 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 313300100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18457-04-0 | C9H20O4Si2 | 248.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18457-04-0
Molekylformel C9H20O4Si2
Molekylvikt (g/mol) 248.43
MDL-nummer MFCD00009631
InChI-nyckel ATCKJLDGNXGLAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl malonate, malonic acid bis trimethylsilyl ester, propanedioic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid ditms, malonic acid 2tms, malonic acid, bis-tms, bis trimethylsilyl malonat, malonic acid bis-tms, acmc-1c3vy
PubChem CID 87656
IUPAC-namn bis(trimetylsilyl)propandioat
LEDER C[Si](C)(C)OC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(trimethylsilyl) malonate
Färg Färglös till halm
Densitet 0.9720g/mL, 0.972
Kokpunkt 63°C to 66°C (1.0 mmHg)
Flampunkt 23°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3SiOC(O)CH2C(O)OSi(CH3)3
Brytningsindex 1.4150 to 1.417
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 248.43
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.