Läs mer
Bis(trimethylsilyl)methane, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31074615
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31074615 1 g
31059350 10 g
31065104 5 g
31071131 25 g
31063806 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31074615 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1172801g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(trimethylsilyl)methane
CAS 2117-28-4
Molekylformel C7H20Si2
MDL-nummer MFCD00008275
Kvantitet 1 g
LEDER C[Si](C[Si](C)(C)C)(C)C
Molekylvikt (g/mol) 160.40
Procent renhet 98%