Läs mer
Bis(trimethylsilyl)methane, 98%
Produktkod. 11437587
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437587 5 g 5g
11427587 1 g 1g
11447587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15662.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2117-28-4 | C7H20Si2 | 160.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2117-28-4
Molekylformel C7H20Si2
Molekylvikt (g/mol) 160.41
MDL-nummer MFCD00008275
InChI-nyckel GYIODRUWWNNGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl methane, methylenebis trimethylsilane, silane, methylenebis trimethyl, trimethyl trimethylsilylmethyl silane, trimethyl trimethylsilyl methyl silane, 2,4-disilapentane, 2,2,4,4-tetramethyl, silane, 1,1'-methylenebis 1,1,1-trimethyl
PubChem CID 75029
IUPAC-namn trimetyl(trimetylsilylmetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 132°C to 133°C
Kemiskt namn eller material Bis(trimethylsilyl)methane
Smältpunkt -71°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1734530
Flampunkt 12°C (53°F)
Formel vikt 160.41
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.417
Densitet 0.75
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.