Läs mer
Bis(trimetylsilyl)sulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358368
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358368 1 g 1g
11348368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039556.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3385-94-2 | C6H18SSi2 | 178.44 g/mol
Bis(trimetylsilyl)sulfid används som ett silyleringsmedel vid syntes av pseudohalider, trifluoracetat och tetrametylsilylhalider. Det används vid omvandling av oxider och klorider till motsvarande sulfider. Det används också vid framställning av dimetyltrisulfan samt tioner från aldehyder och ketoner. Vidare används det som ett reduktionsmedel för att reducera aromatiska nitroföreningar till aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3385-94-2
Molekylformel C6H18SSi2
Molekylvikt (g/mol) 178.44
MDL-nummer MFCD00014851
InChI-nyckel RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl sulfide, hexamethyldisilthiane, hexamethyldisilathiane, disilathiane, hexamethyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilathiane, disilthiane, hexamethyl, disilathiane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl, thiobis trimethylsilane, acmc-1ckj8
PubChem CID 76920
IUPAC-namn trimetyl(trimetylsilylsulfanyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(trimethylsilyl)sulfide
Densitet 0.851 g/mL
Kokpunkt 162°C to 166°C
Flampunkt 26°C (79°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.4598
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1740046
Löslighetsinformation Miscible with terahydrofuran and toluene.
Formel vikt 178.44
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.