Läs mer
Bis(trimetylsilyl)tellurid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10720571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10720571 5 mL Glasflaska 5ml
1 options
Produktkod. 10720571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 291660050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4551-16-0 | C6H18Si2Te | 273.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(trimethylsilyl)telluride
Namnnotering 98%
CAS 4551-16-0
Smältpunkt 13.5°C
Färg Brun-Orange
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 74°C (11.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H18Si2Te
Linjär formel (Si(CH3)3)2Te
MDL-nummer MFCD00143782
Kvantitet 5 mL
Synonym bis-trimethylsilyl telluride, bis trimethylsilyl telluride, disilatellurane, hexamethyl, bis trimethylsilyl-telluride, trimethyl trimethylsilyltellanyl silane, et 2s,3s-2,3-epoxy-3-metpro, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilatellurane #, disilatellurane,1,1,1,3,3,3-hexamethyl
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in toluene,thf,hydrocarbons
InChI-nyckel VMDCDZDSJKQVBK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)[Te][Si](C)(C)C
IUPAC-namn trimetyl(trimetylsilyltellanyl)silan
Molekylvikt (g/mol) 273.97
PubChem CID 553023
Formel vikt 273.97
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(trimethylsilyl)telluride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(trimethylsilyl)telluride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.