Läs mer
Bis(trimethylstannyl)acetylene, 95%, ACROS Organics™
Produktkod. 10506353 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10506353 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10506353 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 380040050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(trimethylstannyl)acetylene
CAS 2117-50-2
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H18Sn2
Linjär formel (CH3)3SnCidentical toCSn(CH3)3
MDL-nummer MFCD01073798
Kvantitet 5 g
Synonym bis trimethylstannyl acetylene, ethynylenebis trimethylstannane, bis trimethyltin acetylene, 1,2-bis trimethylstannyl ethyne, trimethyl 2-trimethylstannylethynyl stannane, ethyne-1,2-diylbis trimethylstannane, acmc-20allr, ethynylenebis trimethyl tin, bis trimethyltin iv acetylene
InChI-nyckel CDIFRACRLLNHOO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Sn](C)(C)C#C[Sn](C)(C)C
IUPAC-namn trimethyl[2-(trimethylstannyl)ethynyl]stannane
Molekylvikt (g/mol) 351.65
PubChem CID 75031
Formel vikt 351.65
Procent renhet ≥94.0%
Fysisk form Crystalline Powder