Läs mer
Bis(trifenylfosfin)dikarbonylnickel, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11333638
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333638 50 g 50g
11323638 2.5 g 2.5g
11313638 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11333638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039242.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13007-90-4 | C38H30NiO2P2 | 639.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13007-90-4
Molekylformel C38H30NiO2P2
Molekylvikt (g/mol) 639.30
MDL-nummer MFCD00009591
InChI-nyckel SLFKPACCQUVAPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis triphenylphosphine dicarbonylnickel
PubChem CID 22836333
IUPAC-namn kolmonoxid;nickel;trifenylfosfanium
LEDER [Ni].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(triphenylphosphine)dicarbonylnickel
Smältpunkt 210°C to 215°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3466
Merck Index 14,1304
Formel vikt 639.29
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.