Läs mer
Bis(trifenylfosfin)nickel(II) diklor, TRC
Produktkod. 30331542
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30331542 10 g
1 options
Produktkod. 30331542 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB58870010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(triphenylphosphine)nickel(II) Dichloride
CAS 14264-16-5
Molekylformel 2 C18 H15 P . Cl2 Ni
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/2C18H15P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
LEDER Cl[Ni]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
IUPAC-namn diklornickel; Trifenylfosfan
Molekylvikt (g/mol) 654.17
Formel vikt 652.0553