Läs mer
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) Chloride (15.2% Pd), Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 13965-03-2 |
| Smältpunkt | >300°C |
| Molekylformel | [(C6H5)3P]2PdCl2 |
| MDL-nummer | MFCD00009593 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd), Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd) |
| Molekylvikt (g/mol) | 701.9 |
| Kvalitet | Research |