Läs mer
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) Chloride (15.2% Pd), Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15899100
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15899100 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15899100 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8041740001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 13965-03-2
Smältpunkt >300°C
Molekylformel [(C6H5)3P]2PdCl2
MDL-nummer MFCD00009593
Kvantitet 1 g
Synonym Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd), Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd)
Molekylvikt (g/mol) 701.9