Läs mer
Bis(trifenylfosfin)palladium(II)klorid, 98 %
Produktkod. 10492061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10492061 2.5 g Glasflaska 2.5g
10333432 5 g Glasflaska 5g
10649263 25 g Glasflaska 25g
11944361 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10492061 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 299250025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1591.29 SEK
    1428.65 SEK / 2.5g
    Save 162.64 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701,90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13965-03-2
Molekylformel C36H30Cl2P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 701.90
MDL-nummer MFCD00009593
InChI-nyckel YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
IUPAC-namn etan;metan;palladium(2+);trifenylfosfan;diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Smältpunkt 260 °C
Färg Färglös
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 14,8 till 15,5 % (Pd)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(C6H5)3P]2PdCl2
Kvantitet 2.5 g
Fieser 06,59; 07,95; 08,151; 17,111
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 701.89
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.