Läs mer
Bis(trifenylfosfin)palladium(II)diacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10511081 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10511081 5 g Glasflaska 5g
10092790 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10511081 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209270050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14588-08-0 | C40H36O4P2Pd | 749.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14588-08-0
Molekylformel C40H36O4P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 749.09
MDL-nummer MFCD00010013
InChI-nyckel YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphinepalladium acetate
PubChem CID 73357379
IUPAC-namn palladium(2+);trifenylfosfanium;diacetat
LEDER CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 136.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 14% min. (Pd)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(C6H5)3P]2Pd(O2CCH3)2
Kvantitet 5 g
Formel vikt 749.08
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.