Läs mer
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) Diacetate, TRC
Produktkod. 30334054
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30334054 50 mg
1 options
Produktkod. 30334054 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB58870850MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(triphenylphosphine)palladium(II) Diacetate
CAS 14588-08-0
Molekylformel C40H36O4P2Pd
Kvantitet 50 mg
Synonym bis(acetato-kO)bis(triphenylphosphine)-Palladium, bis(acetato)bis(triphenylphosphine)-Palladium, bis(acetato-O)bis(triphenylphosphine)-Palladium, Bis(acetato)bis(triphenylphosphine)palladium, Bis(triphenylphosphine)diacetatopalladium, Bis(triphenylphosphine)palladium diacetate, Bis(triphenylphosphine)palladium(II) acetate, Diacetoxybis(triphenylphosphine)palladium
InChI formel InChI=1S/2C18H15P.2C2H4O2.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*1-2(3)4;/h2*1-15H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;+2/p-2
LEDER [Pd+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
IUPAC-namn palladium(2+);triphenylphosphane;diacetate
Molekylvikt (g/mol) 749.08
Formel vikt 748.1124