Läs mer
Bis(trifenylfosforanyliden), ammoniumklorid, 97 % (torrvikt), vatten <3 %
Produktkod. 11393476
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393476 5 g 5g
11303486 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14339.06
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 21050-13-5 | C36H30ClNP2 | 574,04 g/mol
Co-katalysator används med ett kiralt kobolt-salen-komplex för asymmetrisk tillsats av koldioxid till propylenoxid. Används även vid framställning av 5-Hydroxy-clethodim Sulfoxide.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Co-katalysator används med ett kiralt kobolt-salen-komplex för asymmetrisk tillsats av koldioxid till propylenoxid. Används även vid framställning av 5-Hydroxy-clethodim Sulfoxide.
Löslighet Måttligt löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21050-13-5
Molekylformel C36H30ClNP2
Molekylvikt (g/mol) 574.04
MDL-nummer MFCD00151523
InChI-nyckel LVRCYPYRKNAAMX-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,1,1-triphenyl-n-triphenylphosphoranylidene phosphoraniminium chloride, bis triphenylphosphoranylidene ammonium chloride, bis triphenylphosphoranylidene ammonium, triphenyl p,p,p-triphenylphosphine imidato-n phosphorus 1+ tetracarbonylcobaltate 1-, bis triphenylphosphine iminium chloride∼ppncl, ppn chloride, ppn cl, ksc491c1r, parent, triphenyl p,p,p-triphenylphosphine imidato phosphorus 1+ chloride
PubChem CID 3036656
IUPAC-namn trifenyl-[(trifenyl-$l^{5}-fosfanyliden)amino]fosfanium;klorid
LEDER [Cl-].C1=CC=C(C=C1)P(=[N+]=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride
Smältpunkt 274 °C till 276 °C
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten< 3 %
Kvantitet 5 g
Beilstein 4097979
Löslighetsinformation Måttligt löslig i vatten.
Formel vikt 574.05
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(triphenylphosphoranylidene)ammoniumchloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(triphenylphosphoranylidene)ammoniumchloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.