Läs mer
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0,2 M buffertlösning, pH 6,0
Produktkod. 15435009
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435009 100 mL 100ml
15445009 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435009 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62686.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209,242 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6976-37-0
Molekylformel C8H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 209.242
MDL-nummer MFCD00002853
InChI-nyckel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BIS-TRIS
Färg Färglös
Koncentration 0.2 M
pH 6.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.