Läs mer
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0,2 M buffertlösning, pH 7,0 Produktkod.: 15485599
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0,2 M buffertlösning, pH 7,0
Produktkod. p-7057408
100 mL, 100ml
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
Produktkod. 15485599
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63346.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6976-37-0
Molekylformel C8H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 209.242
MDL-nummer MFCD00002853
InChI-nyckel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BIS-TRIS
Färg Färglös
Koncentration 0.2 M
pH 7.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Odör Odorless
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerX20K557 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum30/10/2024 ProduktkodJ63346.AE,J63346.AK
PartinummerX02K527 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum15/10/2024 ProduktkodJ63346.AE,J63346.AK
PartinummerU01K538 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum06/08/2024 ProduktkodJ63346.AE,J63346.AK
PartinummerZ14J532 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum24/01/2024 ProduktkodJ63346.AE,J63346.AK
PartinummerX30J538 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum12/12/2023 ProduktkodJ63346.AE,J63346.AK
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0,2 M buffertlösning, pH 7,0 >