Läs mer
Melford bis-TRIS
Produktkod. 30018127
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018127 500 g
30018125 100 g
30018126 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018127 Leverantör Melford Leverantörsnummer B75000500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Ämnesnamn: bis-(2-hydroxietyl)aminotris(hydroximetyl)metan, CAS-nummer: 6976-37-0, Molekylformel: C8H19NO5, Molekylvikt:?209, Kemisk renhet:?> 99%, Löslig i: Vatten, Förvara vid:?Rumstemperatur
Specifikationer
CAS 6976-37-0
Kvantitet 500 g
Molekylformel C8H19NO5