Läs mer
Melford bis-TRIS
Produktkod. p-200087026
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Produktkod. 30018127
Brand: Melford B75000500.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Ämnesnamn: bis-(2-hydroxietyl)aminotris(hydroximetyl)metan, CAS-nummer: 6976-37-0, Molekylformel: C8H19NO5, Molekylvikt:?209, Kemisk renhet:?> 99%, Löslig i: Vatten, Förvara vid:?Rumstemperatur
Specifikationer
CAS 6976-37-0
Kvantitet 500 g
Molekylformel C8H19NO5