Läs mer
Bis-Tris, ≥98 % (torr bas), Ultrapure
Product Code. 15805268 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Unit Size:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
15805268 1 kg Plastflaska 1kg
15815098 100 g Plastflaska 100g
15825098 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15805268 Supplier Thermo Scientific Supplier No. J12112.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6522.90 SEK
    5394.65 SEK / 1kg
    Save 1128.25 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209,242 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6976-37-0
Molekylformel C8H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 209.242
MDL-nummer MFCD00002853
InChI-nyckel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis[2 to Hydroxyethyl]imino to tris[hydroxymethyl]methane
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Specifications
Kemiskt namn eller material bis[2-Hydroxyethyl]imino-tris[hydroxymethyl]methane
Smältpunkt 102 °C till 105 °C
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Anteckningar om analysprocent Torr basis
Linjär formel (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Förpackning Plastflaska
Beilstein 2205275
Formel vikt 209.24
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Bis-Tris, Ultrapure, Thermo Scientific
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.