Läs mer
bis-Tris,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4403876 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
Produktkod. 11328609
Brand: MP Biomedicals 0210103825
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppvisar en mycket liten förskjutning i dissociationskonstanten med avseende på temperatur
  • Zwitterjonisk buffert
  • Buffertmedel
  • Vitt pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6976-37-0
Molekylformel C8H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 209.242
InChI-nyckel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material bis-Tris
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall >99%
Synonym 2, 2-bis(Hydroxymethyl)-2, 2', 2,2-bis(Hydroxymethyl)-2,2',2”-nitrilotriethanol
Formel vikt 209.2
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis-Tris
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).