Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis-Tris |
| Namnnotering | Cellkulturreagens |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Electrophoresis |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Lösningstyp | Buffer |
| Formel vikt | 209.2 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | Cell Culture |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Bis-Tris, Cell Culture Reagent
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Bis-Tris