missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bis-Tris,≥ 99 %, MP Biomedicals™

Produktkod. p-4405542 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11490812

Brand: MP Biomedicals 0219454625

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 6976-37-0
Molekylformel C8H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 209.242
MDL-nummer MFCD00002853
InChI-nyckel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-bis(Hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, 2, 2-bis(Hydroxymethyl)-2, 2'
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bis-Tris
Namnnotering Cell culture reagent
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Formel vikt 209.2
Procent renhet ≥99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis-Tris, Cell Culture Reagent
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Conseils de prudence
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Bis-Tris
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis