Läs mer
BIS-TRIS, CellPURE™, Fisher BioReagents
Produktkod. 10440060
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10440060 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10440060 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2941100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BIS-TRIS
Namnnotering Cell culture tested
CAS 6976-37-0
Smältpunkt 103°C
Färg White
pH 8.8 to 9.6
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥98.0 %
Infrarött spektrum Conforms to reference
Molekylformel C8H19NO5
Förpackning Poly Bottle
Ångtryck Negligible
Synonym 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 209.242
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
Formel vikt 209.24
Procent renhet ≥98.0%
Kvalitet CellPURE
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.