missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis-TRIS-d19, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis-TRIS-d19 |
| CAS | 352534-93-1 |
| Molekylformel | C8 D19 N O5 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 1,3-Propane-1,1,3,3-d4-diol-d2, 2-[bis[2-(hydroxy-d)ethyl-1,1,2,2-d4]amino]-2-(hydroxy-d-methyl-d2)- (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14 H,1-7H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,10 D,11 D,12 D,13 D,14 D |
| LEDER | [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O[2 H])C(C([2 H])([2 H])O[2 H])(C([2 H])([2 H])O[2 H])C([2 H])([2 H])O[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,3,3-tetradeuterio-1,3-dideuteriooxy-2-[dideuterio(deuteriooxy)methyl]-N,N-bis(1,1,2,2-tetradeuterio-2-deuteriooxyethyl)propan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.357 |
| Formel vikt | 228.246 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?