Läs mer
Bis-Tris, Fisher BioReagents
Produktkod. 10041463
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10041463 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10041463 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP301100
 Begränsad artikel
I lager
Vanligt använda buffertmedel
Denna biologiska buffert har ett användbart pH-område på 5,8 till 7,2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis-Tris
CAS 6976-37-0
Smältpunkt 103 °C
Färg Vitt
pH 8.8 till 9.6
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥99 %
Identifiering Godkännandetest
Molekylformel C8H19NO5
Linjär formel (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Förpackning Poly flaska
Ångtryck Försumbar
Synonym 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2?,2?-nitrilotriethanol, 2, 2-Bis(hydroxymethyl)-2, 2?, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane
InChI-nyckel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 209.242
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
Formel vikt 209.24
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.