missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BIS-TRIS propane, 0.2M buffer soln., pH 7.5, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7042082
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15443909

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61292.AE

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 64431-96-5
Molekylformel C11H26N2O6
Molekylvikt (g/mol) 282.337
MDL-nummer MFCD00004689
InChI-nyckel HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 125132
ChEBI CHEBI:40947
IUPAC-namn 2-[3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
LEDER C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material BIS-TRIS propane buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 7.5
Fysisk form Liquid
Kvantitet 100 mL
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.