missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS-propan, 0,2 M buffertlösning, pH 8,5 Produktkod.: 15434479

Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS-propan, 0,2 M buffertlösning, pH 8,5

Produktkod. p-7042293
100 mL, 100ml
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15434479

Brand: Thermo Scientific Chemicals J62012.AE

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 64431-96-5 | C11H26N2O6 | 282.337 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 64431-96-5
Molekylformel C11H26N2O6
Molekylvikt (g/mol) 282.337
MDL-nummer MFCD00004689
InChI-nyckel HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 125132
ChEBI CHEBI:40947
IUPAC-namn 2-[3-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material BIS-TRIS propane buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 8.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL

Certifikat

Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.

5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerN14L542 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum05/03/2025 ProduktkodJ62012.AE,J62012.AK
PartinummerM06L500 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum29/01/2025 ProduktkodJ62012.AE,J62012.AK
PartinummerW28K506 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum30/10/2024 ProduktkodJ62012.AE,J62012.AK
PartinummerP06K533 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum11/06/2024 ProduktkodJ62012.AE,J62012.AK
PartinummerN12K545 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum11/06/2024 ProduktkodJ62012.AE,J62012.AK

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS-propan, 0,2 M buffertlösning, pH 8,5 >

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.