Läs mer
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS-propan, 0,2 M buffertlösning, pH 9,0
Produktkod. 15436099
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436099 250 mL 250ml
15426099 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436099 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63943.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.35 SEK
    1198.65 SEK / 250ml
    Save 136.70 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 64431-96-5 | C11H26N2O6 | 282,337 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64431-96-5
Molekylformel C11H26N2O6
Molekylvikt (g/mol) 282.337
MDL-nummer MFCD00004689
InChI-nyckel HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 125132
ChEBI CHEBI:40947
IUPAC-namn 2-[3-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BIS-TRIS propane buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 9.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.