Läs mer
Melford bis-TRIS Propan
Produktkod. 30018129
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018129 500 g
30018128 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018129 Leverantör Melford Leverantörsnummer B78000500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn: 1,3-bis (TRIS(hydroximetyl)metylamino)propan
  • CAS-nummer: 64431-96-5
  • Molekylformel:C11H26N2O6​​
  • Molekylvikt: 282,3
Specifikationer
CAS 64431-96-5
Kvantitet 500 g
Molekylformel C11H26N2O6