Läs mer
Melford bis-TRIS Propan
Produktkod. p-200087023
Kvantitet:
100 g
500 g
Produktkod. 30018129
Brand: Melford B78000500.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn: 1,3-bis (TRIS(hydroximetyl)metylamino)propan
  • CAS-nummer: 64431-96-5
  • Molekylformel:C11H26N2O6
  • Molekylvikt: 282,3
Specifikationer
CAS 64431-96-5
Kvantitet 500 g
Molekylformel C11H26N2O6