Läs mer
BIS-TRIS, TRC
Produktkod. 30348600
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30348600 5 g
1 options
Produktkod. 30348600 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5917635G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BIS-TRIS
CAS 6976-37-0
Molekylformel C8H19NO5
Kvantitet 5 g
Synonym Bis-(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
LEDER OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
Molekylvikt (g/mol) 209.24
Formel vikt 209.1263