Läs mer
BIS-TRIS, TRC
Produktkod. 30337679
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30337679 25 g
1 options
Produktkod. 30337679 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB59176325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BIS-TRIS
CAS 6976-37-0
Molekylformel C8H19NO5
Kvantitet 25 g
Synonym Bis-(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
LEDER OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
Molekylvikt (g/mol) 209.24
Formel vikt 209.1263