Läs mer
Bis(vinylsulfonylmethyl) Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(vinylsulfonylmethyl) Ether |
| CAS | 26750-50-5 |
| Molekylformel | C6H10O5S2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O5S2/c1-3-12(7,8)5-11-6-13(9,10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2 |
| LEDER | C=CS(=O)(=O)COCS(=O)(=O)C=C |
| IUPAC-namn | 1-(ethenylsulfonylmethoxymethylsulfonyl)ethene |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vikt | 225.997 |