Läs mer
Bisabolen, blandning av isomerer
Produktkod. 11482998
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482998 50 g 50g
11472998 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11482998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18724.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 495-62-5 | C15H24 | 204,357 g/mol
Den finner användning i artificiell olja av bergamott, myrra och citron, och är ett utmärkt fixeringsmedel för nerolibaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Den finner användning i artificiell olja av bergamott, myrra och citron, och är ett utmärkt fixeringsmedel
för nerolibaser.
Löslighet Löslig i alkohol,
vatten, (0,008994 mg/L vid 25 C (°est)).
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 495-62-5
Molekylformel C15H24
Molekylvikt (g/mol) 204.357
MDL-nummer MFCD00129080
InChI-nyckel XBGUIVFBMBVUEG-CCEZHUSRSA-N
Synonym e-gamma-bisabolene, unii-l8m7r52o3b, cyclohexene, 4-1,5-dimethyl-4-hexenylidene-1-methyl-, e, 1e-bisabola-1 10 ,4,7 11-triene 4e-4-1,5-dimethylhex-4-en-1-ylidene-1-methylcyclohexene, gamma-bisabolene, e, gamma-bisabolene, 4e, cyclohexene, 4-1,5-dimethyl-4-hexenylidene-1-methyl-, 4e, .gamma.-bisabolene, e gamma-bisabolene, 1-methyl-4-6-methylhept-5-en-2-ylidene cyclohex-1-ene
PubChem CID 3033866
ChEBI CHEBI:49238
IUPAC-namn (4Z)-1-metyl-4-(6-metylhept-5-en-2-yliden)cyklohexen
LEDER CC1=CCC(=C(C)CCC=C(C)C)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisabolene
Namnnotering Blandning av isomerer
Densitet 0.89
Brytningsindex 1.494
Kvantitet 50 g
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, vatten, (0,008994 mg/L @ 25 °C (est)).
Formel vikt 204.36
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.