Läs mer
α-Bisabolol 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313085
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313085 1 ml
1 options
Produktkod. 30313085 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010039IP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Bisabolol
CAS 515-69-5
Analyt- eller komponentnamn alpha-Bisabolol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H26 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (αR,1R)-rel-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (R*,R*)-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (αR,1R)-rel- (9CI), 5-Hepten-2-ol, 6-methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)- (6CI,7CI,8CI), rel-(αR,1R)-α,4-Dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-3-cyclohexene-1-methanol, (±)-α-Bisabolol, Bisabolol, Camilol, Dragosantol, Dragosantol 100, Hydagen B, dl-α-Bisabolol, α-Bisabolol
InChI formel InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
LEDER CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(=CC1)C)C
IUPAC-namn (2S)-6-methyl-2-[(1S)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol
Lösningsmedel eller matris Isopropanol
Molekylvikt (g/mol) 222.37
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 222.1984 g/mol