Läs mer
Bisacodyl, 98+%
Beskrivning
Bisacodyl används vid hämning av (Na+K)ATPas, ökning av slemhinne-PGE2 och aktivering av adenylcyklas i råtttarmstudier. Det används som laxermedel. Det ordineras vanligtvis för lindring av förstoppning.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Löslig i alkohol (lite), eter (lite), kloroform och aceton. Olöslig i vatten.
Anteckningar
Skydda mot värme. Oförenligt med värme och oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisacodyl |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 14,1242 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol (lite), eter (lite), kloroform och aceton. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 361.4 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning