Läs mer
Bisacodyl, LoGiCal
Produktkod. 30462852
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462852 10 mg
1 options
Produktkod. 30462852 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0031.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisacodyl
CAS 603-50-9
Analyt- eller komponentnamn Bisacodyl
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H19 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol 1,1'-diacetate, 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate, Bicol, Bis(p-acetoxyphenyl)-2-pyridylmethane, Bisacodyl, Brocalax, Broxalax, Contralax, Correctol Caplets, Correctol Tablets, DAMP, Dulcolan, Dulcolax, Durolax, Endokolat, Eulaxan, Feen-a-Mint Tablets, Fenilaxan, Godalax, Hillcolax, Ivilax, LA96a, Laco, Laxadin, Laxanin N, Laxans, Laxine, Laxorex, NSC 614826, Neolax, Nigalax, Perilax, Prepacol, Pyrilax, SK-Bisacodyl, Sanvacual, Stadalax, Telemin, Theralax, Ulcol, Videx, Zetrax
InChI formel InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(=O)C)cc2)c3ccccn3
IUPAC-namn [4-[(4-acetyloxifenyl)-pyridin-2-ylmetyl]fenyl] acetat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 361.39
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 361,1314 g/mol