Läs mer
Bisacodyl, Mikromol™
Beskrivning
Bisacodyl
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisacodyl |
| CAS | 603-50-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bisacodyl |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C22 H19 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol 1,1'-diacetate, 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate, Bicol, Bis(p-acetoxyphenyl)-2-pyridylmethane, Bisacodyl, Brocalax, Broxalax, Contralax, Correctol Caplets, Correctol Tablets, DAMP, Dulcolan, Dulcolax, Durolax, Endokolat, Eulaxan, Feen-a-Mint Tablets, Fenilaxan, Godalax, Hillcolax, Ivilax, LA96a, Laco, Laxadin, Laxanin N, Laxans, Laxine, Laxorex, NSC 614826, Neolax, Nigalax, Perilax, Prepacol, Pyrilax, SK-Bisacodyl, Sanvacual, Stadalax, Telemin, Theralax, Ulcol, Videx, Zetrax |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(=O)C)cc2)c3ccccn3 |
| IUPAC-namn | [4-[(4-acetyloxifenyl)-pyridin-2-ylmetyl]fenyl] acetat |
| Visa mer |