Läs mer
Bisantrene, MedChemExpress
Beskrivning
Bisantrene is a highly effective antitumor drug, targets eukaryotic type II topoisomerases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisantrene |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 78186-34-2 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22N8 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CL216942 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 1 mg/mL (2.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.25 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C) |
| Show More |