Läs mer
Bisaryl Naratriptan Impurity (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Bis-[3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-yl]ethanesulfonic Acid Methylamide |
| CAS | 1346604-16-7 |
| Molekylformel | C31H41N5O2S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Naratriptan impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C31H41N5O2S/c1-32-39(37,38)20-29(23-4-6-30-25(16-23)27(18-33-30)21-8-12-35(2)13-9-21)24-5-7-31-26(17-24)28(19-34-31)22-10-14-36(3)15-11-22/h4-7,16-19,21-22,29,32-34H,8-15,20H2,1-3H3 |
| LEDER | CNS(=O)(=O)CC(c1ccc2[nH]cc(C3CCN(C)CC3)c2c1)c4ccc5[nH]cc(C6CCN(C)CC6)c5c4 |
| IUPAC-namn | N-methyl-2,2-bis[3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-yl]ethanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 547.75 |
| Formel vikt | 547.2981 |