Läs mer
Biscarfentrazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bipyrazone |
| CAS | 1622908-18-2 |
| Molekylformel | C20 H19 F3 N4 O5 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,3-Dimethyl-4-[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-1H-pyrazol-5-yl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 1,3-dimethyl-4-[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-1H-pyrazol-5-yl ester, Bipyrazone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19F3N4O5S/c1-10-14(9-26(3)24-10)19(29)32-18-16(11(2)25-27(18)4)17(28)13-7-6-12(20(21,22)23)8-15(13)33(5,30)31/h6-9H,1-5H3 |
| LEDER | Cc1nn(C)cc1C(=O)Oc2c(C(=O)c3ccc(cc3S(=O)(=O)C)C(F)(F)F)c(C)nn2C |
| IUPAC-namn | [2,5-dimethyl-4-[2-methylsulfonyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl]pyrazol-3-yl] 1,3-dimethylpyrazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.45 |
| Formel vikt | 484.1028 |