Läs mer
Bisdemetoxycurcumin, TRC
Produktkod. 30137535
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137535 50 mg
30132790 1 g
17967184 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137535 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB42580550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24939-16-0
Molekylformel C19 H16 O4
Molekylvikt (g/mol) 308.33
Synonym Bisdesmethoxycurcumin
IUPAC-namn 1,7-bis(4-hydroxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
LEDER Oc1ccc(C=CC(=O)CC(=O)C=Cc2ccc(O)cc2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisdesmethoxycurcumin
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2
Formel vikt 308.1049