Läs mer
Bisindolylmaleimid 1, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15485649
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485649 25 mg 25mg
15475649 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63401.MB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Mycket potent och selektiv hämmare av proteinkinas C
Bisindolylmaleimid används som en mycket selektiv hämmare av alla PKC-isoformer och lätt hämmare av GSK-3, används för att selektivt söka efter PKC-medierade vägar för transduktion av hormon-, cytokin- och tillväxtfaktorsignaler, mycket potent och selektiv hämmare av proteinkinas C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Bisindolylmaleimid används som en mycket selektiv hämmare av alla PKC
-isoformer och lätt hämmare av GSK-3, används för att selektivt söka efter PKC-medierade vägar för transduktion av hormon-, cytokin- och tillväxtfaktorsignaler, mycket potent och selektiv hämmare av proteinkinas C.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133052-90-1
Molekylformel C25H24N4O2
Molekylvikt (g/mol) 412.493
MDL-nummer MFCD00236428
InChI-nyckel QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bisindolylmaleimide i, unii-l79h6n0v6c, rbt205 inhibitor, gö 6850, bisindolylmaleimide i gf 109203x, bim-1, chembl7463, 2-1-3-dimethylaminopropyl indol-3-yl-3-indol-3-yl maleimide, 3-1-3-dimethylamino propyl-1h-indol-3-yl-4-1h-indol-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione
PubChem CID 2396
ChEBI CHEBI:41072
IUPAC-namn 3-[1-[3-(dimetylamino)propyl]indol-3-yl]-4-(lH-indol-3-yl)pyrrol-2,5-dion
LEDER CN(C)CCCN1C=C(C2=CC=CC=C21)C3=C(C(=O)NC3=O)C4=CNC5=CC=CC=C54
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisindolylmaleimide 1
Färg Orange
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 412.48
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.