missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bismarck Brown R; MP Biomedicals

Produktkod. 11479001 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479001 100 g 100g
11469001 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11479001 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215485880

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 5421-66-9
Molekylformel C21H26Cl2N8
Molekylvikt (g/mol) 461.395
InChI-nyckel WLKAMFOFXYCYDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 21010, Basic Brown 4
PubChem CID 79459
IUPAC-namn 4-[[3-[(2,4-diamino-5-metylfenyl)diazenyl]-4-metylfenyl]diazenyl]-6-metylbensen-1,3-diamin;dihydroklorid
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C(=C2)C)N)N)N=NC3=C(C=C(C(=C3)C)N)N.Cl.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bismarck Brown R
Analysprocentintervall ∽ 60%
Formel vikt 461.4
Kvantitet 100 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.