Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Bismarck Brown Y |
| Namnnotering | Plasmafärgning för mucin-, brosk- och bägarceller |
| CAS | 10114-58-6 |
| Analysprocentintervall | ∽50% |
| Molekylformel | C18H20Cl2N8 |
| Synonym | 4,4-[1,3-PhenyleneBis(Azo)Bis]-1,3-Benzediamine Dihydrochloride, Basic Brown 1 |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI-nyckel | MCZVRBLCRZWFJH-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC(=CC(=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N)N=NC3=C(C=C(C=C3)N)N.Cl.Cl |
| Mehr anzeigen |