Läs mer
Bismarck Brown Y
Produktkod. p-7023281
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11402668
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16674.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10114-58-6 | C18H20Cl2N8 | 419.314 g/mol
Plasmafärgning för muciner, brosk och bägarecellerBismarck Brown Y används för färgning av mucin-, brosk- och bägareceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Plasmafärgning för muciner, brosk
och bägarecellerBismarck Brown Y används för färgning av mucin, brosk och bägareceller.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i etanol och cellosolve. Olösligt i aceton, koltetraklorid och bensen.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10114-58-6
Molekylformel C18H20Cl2N8
Molekylvikt (g/mol) 419.314
MDL-nummer MFCD00012977
InChI-nyckel MCZVRBLCRZWFJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 21000
PubChem CID 82360
ChEBI CHEBI:53615
IUPAC-namn 4-[[3-[(2,4-diaminofenyl)diazenyl]fenyl]diazenyl]bensen-1,3-diamin;dihydroklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N)N=NC3=C(C=C(C=C3)N)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismarck Brown Y
Merck Index 14,1253
Löslighetsinformation Soluble in water; Slightly soluble in ethanol and cellosolve; Insoluble in acetone,carbon tetrachloride and benzene.
Formel vikt 419.32
Kvantitet 25 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismark Brown Y
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Bismark Brown Y
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.