Läs mer
Bismuth 2-ethylhexanoate, 99.99+%, 70% w/v in xylene, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7051553
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344268 5 g 5g
11324268 25 g 25g
11334268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041521.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67874-71-9
Molekylformel C24H48BiO6
Molekylvikt (g/mol) 641.622
MDL-nummer MFCD00043803
InChI-nyckel MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
PubChem CID 131857451
IUPAC-namn bismuth;2-ethylhexanoic acid
LEDER CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth 2-ethylhexanoate
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1307
Formel vikt 638.61
Procent renhet ≥99.99%
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth 2-ethylhexanoate 70% w/v in xylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.